Learn More
1-Benzyl-5-(dicyclohexylcarbodiimido)glutarat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Benzyl-5-(dicyclohexylcarbodiimido)glutarate |
| CAS | 887352-83-2 |
| Summenformel | C25 H36 N2 O4 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C25H36N2O4/c28-24(30-19-21-11-4-1-5-12-21)17-10-18-25(29)31-27(23-15-8-3-9-16-23)20-26-22-13-6-2-7-14-22/h1,4-5,11-12,20,22-23H,2-3,6-10,13-19H2/b26-20+ |
| SMILES | O=C(CCCC(=O)ON(\C=N\C1CCCCC1)C2CCCCC2)OCc3ccccc3 |
| IUPAC-Name | 1-O-Benzyl-5-O-[Cyclohexyl-[(E)-Cyclohexyliminomethyl]amino]pentandioat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 428.56 |
| Formelmasse | 428.2675 |