Learn More
1-Benzyl-5-Phenylbarbitursäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046057
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11347816
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12954.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 72846-00-5 | C17H14N2O3 | 294.31 g/mol
1-Benzyl-5-phenylbarbituric acid is useful as a pharmaceutical intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72846-00-5
Summenformel C17H14N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 294.31
MDL-Nummer MFCD00082750
InChI-Schlüssel KCWWCWMGJOWTMY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-benzyl-5-phenylbarbituric acid, 1-benzyl-5-phenylpyrimidine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, benzyl-5-phenylbarbituric acid, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5-phenyl-1-phenylmethyl, 1-phenylmethyl-5-phenyl-barbituric acid, 5-phenyl-1-benzyl-1,3,5-trihydropyrimidine-2,4,6-trione, acmc-1bb85, 1-benzyl-5-phenylbarbiturate, 1-benzyl-5-phenylbarbituricacid, 1-benzyl-5-phenylbarbituric acid 5g
PubChem CID 166340
IUPAC-Name 1-Benzyl-5-phenyl-1,3-diazinan-2,4,6-trion
SMILES O=C1NC(=O)N(CC2=CC=CC=C2)C(=O)C1C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyl-5-phenylbarbituric acid
Schmelzpunkt 163°C to 165°C
Formelmasse 294.31
Reinheit (%) ≥98%
Menge 5 g