missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Benzylimidazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7043442
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11310234 5 g 5 Gramm
11320234 25 g 25 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11310234

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00802.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 4238-71-5 | C10H10N2 | 158.20 g/mol

1-Benzylimidazole acts as an inducer of various cytochrome P-450 isozymes and inhibitor of thromboxane A2 synthase. 1-Benzylimidazole has been used to prepare cyclodextrin-ionic liquid polymer (βCD-BIMOTs-TDI)

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
1-Benzylimidazol wirkt als Induktor verschiedener Zytochrom-P-450-Isoenzyme und Inhibitor der Thromboxansynthase2. 1-Benzylimidazol wurde zur Herstellung von Cyclodextrin-Ionenflüssigpolymer (βCD-BIMOTs-TDI) verwendet

Löslichkeit
Löslich in Methanol, Aceton, DMSO, Ethanol, verdünnten Säuren (frei löslich), und pH-Puffern>6.0 (frei löslich). Unlöslich in Wasser.

Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Behälter beim Nichtgebrauch verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4238-71-5
Summenformel C10H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 158.20
MDL-Nummer MFCD00005296
InChI-Schlüssel KKKDZZRICRFGSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzyl-1h-imidazole, n-benzylimidazole, imidazole, 1-benzyl, benzylimidazole, 1h-imidazole, 1-phenylmethyl, 1-benzyl imidazole, ccris 5821, chembl14192, 1bn, 1-benzylimdazole
PubChem CID 77918
IUPAC-Name 1-Benzylimidazol
SMILES C(N1C=CN=C1)C1=CC=CC=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Benzylimidazole
Schmelzpunkt 68°C to 73°C
Siedepunkt 310°C
Menge 5 g
Beilstein 114571
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,acetone,DMSO,ethanol,dilute acids (freely soluble),and buffers of pH>6.0 (freely soluble). Insoluble in water.
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.