Learn More
1-Benzyloxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-boronsäurepinakolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475715
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15475715 1 g 1 Gramm
15485715 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475715 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64891.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 286961-15-7 | Molecular Formula: C19H26BNO4 | Molecular Weight: 343.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 286961-15-7
Summenformel C19H26BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 343.23
MDL-Nummer MFCD11521562
InChI-Schlüssel QDSFHRPYZPQWEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylic acid benzyl ester, n-cbz-3,6-dihydro-2h-pyridine-4-boronic acid pinacol ester, benzyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate, 1-benzyloxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, benzyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, benzyl 5,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-1 2h-carboxylate, n-cbz-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester, benzyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate, benzyl 4-4,4,5,5-tetrameth
PubChem CID 11290836
IUPAC-Name Benzyl 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-3,6-Dihydro-2H-Pyridin-1-Carboxylat
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CCN(CC2)C(=O)OCC3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzyloxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 88°C to 90°C
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 8571588
Formelmasse 343.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest