Learn More
(+/-)-1-Benzyloxycarbonyl-4-Boc-piperazin-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427655
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15427655
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27047.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 126937-41-5 | C18H24N2O6 | 364.398 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126937-41-5
Summenformel C18H24N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 364.398
MDL-Nummer MFCD01631192
InChI-Schlüssel MKXMXZZARNRMMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-boc-n-1-cbz-2-piperazine carboxylic acid, 4-boc-1-cbz-2-piperazinecarboxylic acid, 1-benzyloxy carbonyl-4-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, 4-boc-1-cbz-2-piperazinecarboxylicacid, 1-benzyloxycarbonyl-4-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, 4-boc-1-cbz-piperazine-2-carboxylic acid, 4-n-boc-1-n-cbz-piperazine-2-carboxylic acid, n-1-boc-n-4-cbz-2-piperazinecarboxylic acid t-butyl ester, +/--1-benzyloxycarbonyl-4-boc-piperazine-2-carboxylic acid
PubChem CID 2756777
IUPAC-Name 4-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]-1-Phenylmethoxycarbonylpiperazin-2-Carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(C(C1)C(=O)O)C(=O)OCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-1-Benzyloxycarbonyl-4-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 150°C to 152°C
Menge 250 mg
Formelmasse 364.4
Reinheit (%) 97%