Learn More
1-Benzylpiperidin-4-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2695587
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
Artikelnummer. 10536914
Marke: Thermo Scientific Maybridge SB01177DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 50541-93-0
Summenformel C12H18N2
Molekulargewicht (g/mol) 190.29
MDL-Nummer MFCD00006504
InChI-Schlüssel YUBDLZGUSSWQSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-1-benzylpiperidine, 1-benzyl-4-aminopiperidine, 1-benzyl-piperidin-4-ylamine, n-benzyl-4-amino piperidine, 1-benzyl-4-piperidylamine, 4-piperidinamine, 1-phenylmethyl, 4-amino-1-n-benzylpiperidine, 4-amino-n-benzylpiperidine, 1-phenylmethyl-4-piperidinamine, n-benzyl-4-aminopiperidine
PubChem CID 415852
IUPAC-Name 1-Benzylpiperidin-4-Amin
SMILES C1CN(CCC1N)CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzylpiperidin-4-amine
CAS Min. % 97.0
Dichte 0.9300g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 190.29
Reinheit (%) 97%