Learn More
1-Benzylpiperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394256
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11394256 50 g 50 Gramm
11384256 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394256 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19339.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2905-56-8 | C12H18ClN | 211.73 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2905-56-8
Summenformel C12H18ClN
Molekulargewicht (g/mol) 211.73
MDL-Nummer MFCD00224901
InChI-Schlüssel MPPIBJJDFLONMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym piperidine, 1-phenylmethyl, benzylpiperidine, unii-7hze16210b, n-benzylpiperidine, benzyl-piperidine, n-benzyl piperidine, n-benzyl-piperidine, 1-benzyl-piperidine, acmc-20a2pl
PubChem CID 76190
SMILES [H+].[Cl-].C(N1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Benzylpiperidine
Dichte 0.95
Siedepunkt 120°C to 123°C (9 mmHg)
Brechungsindex 1.526
Menge 50 g
Beilstein 5639
IUPAC-Name Wasserstoff 1-Benzylpiperidinchlorid
Formelmasse 175.28
Reinheit (%) 98%