Learn More
1-Beta-D-Ribofuranosyl-1,2,4-Triazol-3-Carbonsäure-Methylester (Ribavirin-Verunreinigung H), TRC
Artikelnummer. 30422457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30422457 100 mg
30411178 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30422457 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR415725100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38934-69-9
Summenformel C9 H13 N3 O7
Molekulargewicht (g/mol) 275.22
Synonym 1-β-D-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 1-(β-D-Ribofuranosyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate, NSC 360639
IUPAC-Name [(2S,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl] 1H-1,2,4-Triazol-3-ylmethylcarbonat
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)OCc2nc[nH]n2)[C@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-beta-D-Ribofuranosyl-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid methyl ester
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H13N3O7/c13-1-4-6(14)7(15)8(18-4)19-9(16)17-2-5-10-3-11-12-5/h3-4,6-8,13-15H,1-2H2,(H,10,11,12)/t4-,6-,7-,8+/m1/s1
Formelmasse 275.0753