Learn More
1-Boc-1,8-Diaminooctan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Boc-1,8-diaminooctane |
| CAS | 88829-82-7 |
| Summenformel | C13H28N2O2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H28N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-11-9-7-5-4-6-8-10-14/h4-11,14H2,1-3H3,(H,15,16) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCCCCN |
| IUPAC-Name | tert-Butyl-N-(8-Aminooctyl)carbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 244.37 |
| Formelmasse | 244.2151 |