Learn More
(+/-)-1-Boc-2-(hydroxymethyl)-piperidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15470658
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15470658 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15470658 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54338.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-1-Boc-2-(hydroxymethyl)piperidine
CAS 157634-00-9
Schmelzpunkt 74°C to 78°C
Summenformel C11H21NO3
MDL-Nummer MFCD04114966
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Synonym n-boc-piperidine-2-methanol, tert-butyl 2-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-2-piperidinemethanol, n-boc-2-piperidinemethanol, 2-hydroxymethyl-1-n-boc-piperidine, 1-boc-2-hydroxymethyl-piperidine, boc-2-piperidylmethanol, 1-boc-2-hydroxymethylpiperidine, n-boc-2-hydroxymethyl piperidine, 2-hydroxymethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
InChI-Schlüssel PZTAGFCBNDBBFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1CO
IUPAC-Name Tert-Butyl 2-(Hydroxymethyl)Piperidin-1-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 215.293
PubChem CID 2763853
Formelmasse 215.29
Reinheit (%) 97%