Learn More
1-Boc-2-piperidon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369545
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11369545 5 g 5 Gramm
11359545 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369545 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L18896.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 85908-96-9 | C10H17NO3 | 199.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85908-96-9
Summenformel C10H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 199.25
MDL-Nummer MFCD02179046
InChI-Schlüssel ULMHMJAEGZPQRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-2-piperidone, n-boc-2-piperidone, 1-boc-1-azacyclohexan-2-one, 1-tert-butoxycarbonyl-2-piperidone, n-tert-butoxycarbonyl-2-piperidone, tert-butyl 2-oxo-1-piperidinecarboxylate, 1-piperidinecarboxylic acid, 2-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 2-oxopiperidinecarboxylate, boc-piperidinone, n-boc piperidone
PubChem CID 7577838
ChEBI CHEBI:59556
IUPAC-Name Tert-Butyl 2-Oxopiperidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-2-piperidone
Schmelzpunkt 34°C to 37°C
Menge 5 g
Beilstein 4674955
Formelmasse 199.25
Reinheit (%) 99%