Learn More
1-Boc-2-trifluormethyl-4-piperidon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412759
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15412759 250 mg 250 Milligramm
15402759 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15412759 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66437.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1245648-32-1 | C11H16F3NO3 | 267.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1245648-32-1
Summenformel C11H16F3NO3
Molekulargewicht (g/mol) 267.25
MDL-Nummer MFCD07367733
InChI-Schlüssel RSFRBHIRISNXIK-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 71607278
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-Oxo-2-(Trifluormethyl)Piperidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)CC1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-2-trifluoromethyl-4-piperidone
Menge 250 mg
Synonym tert-butyl 4-oxo-2-trifluoromethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-2-trifluoromethyl-piperidin-4-one, 1-boc-2-trifluromethylpiperidin-4-one, 1-boc-2-trifluoromethylpiper idin-4-one, t-butyl 4-oxo-2-trifluoromethyl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl4-oxo-2-trifluoromethyl piperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-oxo-2-trifluoromethyl ;piperidine-1-carboxylate, 1-boc-2-trifluromethyl-piperidin-4-one;4-oxo-2-trifluoromethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formelmasse 267.25
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest