Learn More
1-Boc-3-(aminomethyl)-pyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15433827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15433827 250 mg 250 Milligramm
11402110 1 g 1 Gramm
11412110 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15433827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28674.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 270912-72-6
Summenformel C10H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.282
MDL-Nummer MFCD01861798
InChI-Schlüssel OGCCBDIYOAFOGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 3-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-3-aminomethyl pyrrolidine, 3-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, 1-boc-3-aminomrthylpyrrolidine, 1-boc-3-aminomethyl-pyrrolidine, +/--3-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, 1-n-boc-3-aminomethyl pyrrolidine, 1-boc-3-aminomethylpyrrolidine, 3-aminomethyl-1-boc-pyrrolidine, 3-aminomethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2756485
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-(Aminomethyl)Pyrrolidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-3-(aminomethyl)pyrrolidine
Brechungsindex 1.474
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 200.28
Reinheit (%) 95%