Learn More
(+/-)-1-Boc-3-aminopyrrolidin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7030506
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15463847
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H29231.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 186550-13-0 | C9H19N2O2 | 187.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 186550-13-0
Summenformel C9H19N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 187.26
MDL-Nummer MFCD01861220
InChI-Schlüssel CMIBWIAICVBURI-SSDOTTSWSA-O
Synonym 1-boc-3-aminopyrrolidine, 3-amino-1-boc-pyrrolidine, +/--3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, 3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, 3-amino-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, +/--1-boc-3-aminopyrrolidine, 3-amino-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-3-aminopyrrolidine, 1-bocap
PubChem CID 2756370
IUPAC-Name tert-Butyl-3-aminopyrrolidin-1-carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H]([NH3+])C1
Spécification
Chemischer Name oder Material (+/-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Dichte 1.022
Brechungsindex 1.471
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 186.25
Reinheit (%) 96%
RUO – Nur für Forschungszwecke
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis