Learn More
1-Boc-3-Brommethylazetidin, TRC
Artikelnummer. 30344518
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30344518 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344518 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2010451G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-3-Bromomethylazetidine
CAS 253176-93-1
Summenformel C9H16BrNO2
Menge 1 g
Synonym N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-bromomethylazetidine, tert-Butyl 3-(bromomethyl)azetidine-1-carboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C9H16BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-7(4-10)6-11/h7H,4-6H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)CBr
IUPAC-Name Tert-Butyl-3-(Brommethyl)azetidin-1-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 250.13
Formelmasse 249.0364