missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(+/-)-1-Boc-3-brompyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15483618
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15483618 250 mg 250 Milligramm
15463618 1 g 1 Gramm
15473618 5 g 5 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15483618

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H57071.MD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 939793-16-5 | C9H16BrNO2 | 250.14 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Anwendungen
(±)-1-Boc-3-brompyrrolidin wird in der organischen Synthese verwendet.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 939793-16-5
Summenformel C9H16BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 250.14
MDL-Nummer MFCD08752478
InChI-Schlüssel QJTKPXFJOXKUEY-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 42614217
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-Brompyrrolidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(Br)C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (+/-)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
Schmelzpunkt 45°C to 53°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3077
Synonym n-boc-3-bromopyrrolidine, 1-boc-3-bromopyrrolidine, 3-bromo-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, +/--1-boc-3-bromopyrrolidine, acmc-209zg9, ^+-1-boc-3-bromopyrrolidine, rs 1-tertbutoxycarbonyl-3-bromopyrrolidine, rs 1-tert-butoxycarbonyl-3-bromopyrrolidine, 2-methyl-2-propanyl 3-bromo-1-pyrrolidinecarboxylate
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 250.14
Reinheit (%) 95%

RUO – Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.