Learn More
1-Boc-3-fluor-4-pyrrolidinon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7029601
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15413607 250 mg 250 Milligramm
11446150 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15413607
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27082.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 845894-03-3 | C9H14FNO3 | 203.21 g/mol
1-Boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone is used as an intermediate in the manufacture of various substances such as pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Boc-3-fluor-4-pyrrolidinon wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung verschiedener Substanzen wie Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 845894-03-3
Summenformel C9H14FNO3
Molekulargewicht (g/mol) 203.21
MDL-Nummer MFCD08274459
InChI-Schlüssel HPHVNLXMQXEDFX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone, boc-3-fluoro-4-oxopyrrolidine, 3-fluoro-4-oxopyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-4-fluoro-3-pyrrolidinone, n-t-boc-3-fluoro-4-oxopyrrolidine, tert-butyl3-fluoro-4-oxopyrrolidine-1-carboxylate
PubChem CID 45158916
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-Fluor-4-Oxopyrrolidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(F)C(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-3-fluoro-4-pyrrolidinone
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 203.22