Learn More
(+/-)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)-piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439527
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15439527 25 g 25 Gramm
15429527 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439527 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52784.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 116574-71-1 | C11H21NO3 | 215.293 g/mol
(±)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidine is used as a reactant for synthesis of Pim-1 inhibitors, Vasopressin1b receptor antagonists, CXCR4 antagonists as anti-HIV agents, Amide CCR5 antagonist, PSSRI-based inhibitors of S. aureus multidrug efflux pumps and Human GnRH receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(+/-)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidin wird als Reaktionsmittel für die Synthese von Pim1-Hemmern, Vasopressin1b-Rezeptor-Antagonisten, CXCR4-Antagonisten als Anti-HIV-Agenten, Amid CCR5-Antagonisten, PSSRI-basierten Hemmern von S. aureus Multidrug Efflux-Pumpen und Human GnRH-Rezeptor-Antagonisten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Dimethylformamid (DMF).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 116574-71-1
Summenformel C11H21NO3
Molekulargewicht (g/mol) 215.293
MDL-Nummer MFCD03094733
InChI-Schlüssel OJCLHERKFHHUTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-piperidine-3-methanol, tert-butyl 3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-3-piperidinemethanol, n-boc-3-piperidinemethanol, 3-hydroxymethyl-1-n-boc-piperidine, n-boc-3-hydroxymethylpiperidine, 1-boc-3-hydroxymethylpiperidine, 1-boc-3-hydroxymethyl piperidine, tert-butyl 3-hydroxymethyl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, +/--n-boc-3-piperidine methanol
PubChem CID 2763851
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-(Hydroxymethyl)Piperidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidine
Schmelzpunkt 77°C to 81°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol and dimethylformamide(DMF).
Formelmasse 215.29
Reinheit (%) 97%