Learn More
1-BOC-3-methylaminopyrrolidin, 97%, Acros Organics™
Artikelnummer. 15515936 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15515936 1 g 1 Gramm
15525936 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15515936 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 456830010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 454712-26-6
Summenformel C10H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.28
InChI-Schlüssel OKUCEQDKBKYEJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-methylaminopyrrolidine, tert-butyl 3-methylamino pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-3-methylamino-pyrrolidine, 1-boc-3-methylamino pyrrolidine, 3-methylamino-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-methylamino-, 1,1-dimethylethyl ester, s-1-boc-3-methylamino pyrrolidine, pubchem11215, acmc-1aqtj, acmc-20a85z
PubChem CID 45089533
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-(Methylamino)Pyrrolidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)NC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-BOC-3-methylaminopyrrolidine
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 200.28
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-BOC-3-methylaminopyrrolidine, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.