Learn More
1-Boc-3-Methylazetidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493958
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15493958 500 mg 500 Milligramm
15483958 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493958 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57496.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314984-00-3
Summenformel C10H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.24
MDL-Nummer MFCD17016080
InChI-Schlüssel UENGYBYGCXKNRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-ethynylazetidine, 3-ethynyl-1-azetidinecarboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-3-ethynyl-azetidine, tert-butyl3-ethynylazetidine-1-carboxylate, 1-azetidinecarboxylic acid, 3-ethynyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 54349237
IUPAC-Name tert-butyl 3-ethynylazetidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(C1)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-3-methylazetidine
Menge 500 mg
Beilstein 15408998
Formelmasse 171.24
Reinheit (%) 95%