Learn More
1-Boc-3-oxopiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317399
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11317399 5 g 5 Gramm
11307399 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317399 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27823.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 76003-29-7 | C9H16N2O3 | 200.238 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76003-29-7
Summenformel C9H16N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 200.238
MDL-Nummer MFCD02181069
InChI-Schlüssel FCMLWBBLOASUSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-oxopiperazine, 4-n-boc-2-oxo-piperazine, 4-boc-piperazinone, n-boc-3-oxopiperazine, 3-oxo-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate, 4-n-boc-piperazin-2-one, n-boc-piperazin-3-one, 1-piperazinecarboxylic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-3-oxopiperazine
PubChem CID 3157178
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-Oxopiperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCNC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-3-oxopiperazine
Schmelzpunkt 156°C to 160°C
Menge 5 g
Formelmasse 200.23
Reinheit (%) 98%