Learn More
1-Boc-4-(2-fluor-4-nitrophenyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Boc-4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazine |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | tert-butyl 4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-2-fluoro-4-nitrophenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, butylfluoronitrophenyltetrahydropyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine, 3-fluoro-4-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl nitrobenzene, tert-butyl4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine-1-carboxylate, 4-2-fluoro-4-nitro-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-2-fluoro-4-nitro-phenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester |
| Formelmasse | 325.34 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Fest |