Learn More
1-Boc-4-(2-formylphenyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15482368
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15482368 25 g 25 Gramm
15462368 1 g 1 Gramm
15472368 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15482368 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55966.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 174855-57-3
Summenformel C16H22N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 290.363
MDL-Nummer MFCD05864664
InChI-Schlüssel FGJACYJASSSXNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-2-formylphenyl piperazine, tert-butyl 4-2-formylphenyl piperazine-1-carboxylate, 4-2-formylphenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-2-formylphenyl piperazinecarboxylate, 4-2-formyl-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, acmc-20a0zo, n-boc-4-2-formylphenyl-piperazine, 1-n-boc-4-2-formylphenyl piperazine, 1-boc-4-2-formyl-phenyl-piperazine
PubChem CID 6490990
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(2-Formylphenyl)Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-4-(2-formylphenyl)piperazine
Schmelzpunkt 86°C to 90°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 290.36
Reinheit (%) 97%