Learn More
1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421848
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15421848
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55547.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 132710-90-8 | C12H24N2O3 | 244.335 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132710-90-8
Summenformel C12H24N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 244.335
MDL-Nummer MFCD06798090
InChI-Schlüssel LRYRQGKGCIUVON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-3-hydroxypropyl piperazine, tert-butyl 4-3-hydroxypropyl piperazine-1-carboxylate, 4-2-hydroxypropyl-1-piperazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-4-3-hydroxypropyl piperazine, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-3-hydroxypropyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-20dtb2, t-butyl 4-3-hydroxypropyl piperazine-1-carboxylate, 1-3-hydroxypropyl-4-tert-butyloxycarbonylpiperazine
PubChem CID 16217800
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(3-Hydroxypropyl)Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine
Schmelzpunkt 73°C to 77°C
Menge 1 g
Formelmasse 244.33
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest