Learn More
1-Boc-4-(4-aminophenyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469748
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15469748 1 g 1 Gramm
15489748 250 mg 250 Milligramm
15479748 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15469748 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63191.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 170911-92-9 | C15H23N3O2 | 277.368 g/mol
1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Boc-4-(4-aminphenyl)piperazin ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und für Farbstoffe verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 170911-92-9
Summenformel C15H23N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 277.368
MDL-Nummer MFCD04115065
InChI-Schlüssel RXFHRKPNLPBDGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-aminophenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-aminophenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-boc-piperazin-1-yl aniline, 1-boc-4-4-aminophenyl piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-4-aminophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-4-aminophenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-4-4'-aminophenyl piperazine dihydrochloride, 1-boc-4-4-aminophenyl-piperazine, pubchem12198
PubChem CID 11011301
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(4-Aminophenyl)Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 277.36
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine