Learn More
1-Boc-4-(4-aminophenyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489748
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15489748 250 mg 250 Milligramm
15469748 1 g 1 Gramm
15479748 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15489748 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63191.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 170911-92-9 | C15H23N3O2 | 277.368 g/mol
1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Boc-4-(4-aminphenyl)piperazin ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und für Farbstoffe verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 170911-92-9
Summenformel C15H23N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 277.368
MDL-Nummer MFCD04115065
InChI-Schlüssel RXFHRKPNLPBDGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-aminophenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-aminophenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-boc-piperazin-1-yl aniline, 1-boc-4-4-aminophenyl piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-4-aminophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-4-aminophenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-4-4'-aminophenyl piperazine dihydrochloride, 1-boc-4-4-aminophenyl-piperazine, pubchem12198
PubChem CID 11011301
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(4-Aminophenyl)Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 277.36
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest