Learn More
1-Boc-4-(4-aminophenyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7054781
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Product Code. Menge unitSize
15489748 250 mg 250 Milligramm
15469748 1 g 1 Gramm
15479748 5 g 5 Gramm
3 options
Product Code. 15489748
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63191.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
CAS: 170911-92-9 | C15H23N3O2 | 277.368 g/mol
1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Boc-4-(4-aminphenyl)piperazin ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und für Farbstoffe verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 170911-92-9
Summenformel C15H23N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 277.368
MDL-Nummer MFCD04115065
InChI-Schlüssel RXFHRKPNLPBDGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-4-aminophenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-aminophenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 4-4-boc-piperazin-1-yl aniline, 1-boc-4-4-aminophenyl piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-4-aminophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-4-aminophenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-4-4'-aminophenyl piperazine dihydrochloride, 1-boc-4-4-aminophenyl-piperazine, pubchem12198
PubChem CID 11011301
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(4-Aminophenyl)Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Boc-4-(4-aminophenyl)piperazine
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 277.36
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest