Learn More
1-Boc-4-(4-nitrophenyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15420409
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15420409 250 mg 250 Milligramm
15400409 1 g 1 Gramm
15410409 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15420409 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63615.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 182618-86-6
Summenformel C15H21N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 307.35
MDL-Nummer MFCD02187326
InChI-Schlüssel MGYCIJUTYLUYJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-4-nitrophenyl piperazine, tert-butyl 4-4-nitrophenyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-nitrophenyl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-4-nitrophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 4-4-nitrophenyl piperazinecarboxylate, acmc-1c6wn, 1-n-boc-4-4-nitrophenyl piperazine, 1-4-boc-piperazin-1-yl-4-nitrobenzene, 1-t-butoxycarbonyl4-4-nitrophenyl piperazine, 1-t-butoxycarbonyl-4-4-nitrophenyl piperazine
PubChem CID 3380696
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(4-Nitrophenyl)Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Menge 250 mg
Formelmasse 307.34
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest