Learn More
1-Boc-4-(6-Aminopyridin-3-yl)piperazin, TRC
Artikelnummer. 30344935
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30344935 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344935 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6211601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine
CAS 571188-59-5
Summenformel C14H22N4O2
Menge 1 g
Synonym 4-(6-Aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 4-(6-Amino-3-pyridyl)piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(6-Aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C14H22N4O2/c1-14(2,3)20-13(19)18-8-6-17(7-9-18)11-4-5-12(15)16-10-11/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3,(H2,15,16)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(N)nc2
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(6-Aminopyridin-3-yl)Piperazin-1-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 278.35