Learn More
1-Boc-4-(6-Aminopyridin-3-yl)piperazin, TRC
Artikelnummer. 30343789
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30343789 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343789 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB621160100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine
CAS 571188-59-5
Summenformel C14H22N4O2
Menge 100 mg
Synonym 4-(6-Aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl 4-(6-Amino-3-pyridyl)piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(6-Aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C14H22N4O2/c1-14(2,3)20-13(19)18-8-6-17(7-9-18)11-4-5-12(15)16-10-11/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3,(H2,15,16)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(N)nc2
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(6-Aminopyridin-3-yl)Piperazin-1-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 278.35