Learn More
1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460758
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15460758 5 g 5 Gramm
15470758 250 mg 250 Milligramm
15450758 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460758 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54465.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 571189-16-7 | C14H20N4O4 | 308.338 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 571189-16-7
Summenformel C14H20N4O4
Molekulargewicht (g/mol) 308.338
MDL-Nummer MFCD11849291
InChI-Schlüssel SUWKOEMQNOBJEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 4-6-nitropyridin-3-yl piperazine-1-carboxylate, 1-boc-4-6-nitro-3-pyridyl piperazine, 1-boc-4-6-nitropyridin-3-yl piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-6-nitro-3-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-6-nitro-pyridin-3-yl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-4-6-nitro-pyridin-3-yl-piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-6-nitro-3-pyridiny, tert-butyl 4-6-nitropyridin-3-yl piperazine-carboxylate, tert-butyl 4-6-nitro-3-pyridyl piperazine-1-carboxylate
PubChem CID 11243758
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(6-Nitropyridin-3-yl)Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CN=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-4-(6-nitro-3-pyridyl)piperazine
Menge 5 g
Formelmasse 308.33
Reinheit (%) 97%