Learn More
1-Boc-4-hydroxypiperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384156
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11384156 5 g 5 Gramm
11374156 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384156 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19275.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 109384-19-2 | Molecular Formula: C10H19NO3 | Molecular Weight: 201.266 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109384-19-2
Summenformel C10H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 201.266
MDL-Nummer MFCD01075174
InChI-Schlüssel PWQLFIKTGRINFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-4-hydroxypiperidine, 1-boc-4-hydroxypiperidine, n-boc-4-piperidinol, 1-boc-4-piperidinol, n-boc-4-hydroxylpiperidine, n-boc-4-hydroxy piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxypiperidine, 4-hydroxy-n-boc-piperidine, 1-boc-4-hydroxy-piperidine
PubChem CID 643502
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-Hydroxypiperidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-4-hydroxypiperidine
Schmelzpunkt 62°C to 64°C
Menge 5 g
Beilstein 7202094
Formelmasse 201.27
Reinheit (%) 98%