Learn More
1-Boc-4-iodpiperidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417007
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15417007 5 g 5 Gramm
15407007 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417007 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34090.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 301673-14-3 | C10H18INO2 | 311.163 g/mol
Used in the coupling reaction in Iron-and Cobalt-Catalyzed Arylation of Azetidines, Pyrrolidines, and Piperidines with Grignard Reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Kopplungsreaktion in der Eisen- und Cobalt-katalysierten Arylierung von Azetidinen, Pyrrolidinen und Piperidinen mit Grignard-Reagenzien verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 301673-14-3
Summenformel C10H18INO2
Molekulargewicht (g/mol) 311.163
MDL-Nummer MFCD04115041
InChI-Schlüssel YFWQFKUQVJNPKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-4-iodopiperidine, 1-boc-4-iodopiperidine, n-boc-4-iodo-piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-iodopiperidine, tert-butyl 4-iodotetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 1-n-boc-4-iodopiperidine, 4-iodo-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-iodopiperidinecarboxylate, tert-butyl 4-iodo-1-piperidinecarboxylate
PubChem CID 10892302
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-Iodpiperidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-4-iodopiperidine
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in methanol.
Formelmasse 311.16
Reinheit (%) 95%