Learn More
1-Boc-4-iodpiperidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7032576
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15407007
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34090.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 301673-14-3 | C10H18INO2 | 311.163 g/mol
Used in the coupling reaction in Iron-and Cobalt-Catalyzed Arylation of Azetidines, Pyrrolidines, and Piperidines with Grignard Reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Kopplungsreaktion in der Eisen- und Cobalt-katalysierten Arylierung von Azetidinen, Pyrrolidinen und Piperidinen mit Grignard-Reagenzien verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 301673-14-3
Summenformel C10H18INO2
Molekulargewicht (g/mol) 311.163
MDL-Nummer MFCD04115041
InChI-Schlüssel YFWQFKUQVJNPKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-4-iodopiperidine, 1-boc-4-iodopiperidine, n-boc-4-iodo-piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-iodopiperidine, tert-butyl 4-iodotetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 1-n-boc-4-iodopiperidine, 4-iodo-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-iodopiperidinecarboxylate, tert-butyl 4-iodo-1-piperidinecarboxylate
PubChem CID 10892302
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-Iodpiperidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-4-iodopiperidine
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in methanol.
Formelmasse 311.16
Reinheit (%) 95%