Learn More
1-Boc-4-piperidinmethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362549
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11362549 1 g 1 Gramm
11372549 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362549 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26650.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123855-51-6
Summenformel C11H21NO3
Molekulargewicht (g/mol) 215.29
MDL-Nummer MFCD02094488
InChI-Schlüssel CTEDVGRUGMPBHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-4-piperidinemethanol, tert-butyl 4-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-piperidinemethanol, n-boc-4-hydroxymethylpiperidine, tert-butyl 4-hydroxymethyl-1-piperidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxymethyl piperidine, 1-n-boc-4-hydroxymethyl-piperidine, n-boc-4-hydroxylmethylene-piperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinemethanol, n-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinemethanol
PubChem CID 2764081
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(Hydroxymethyl)Piperidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CO)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-4-piperidinemethanol
Schmelzpunkt 78°C to 82°C
Menge 1 g
Formelmasse 215.29
Reinheit (%) 97%
RUO– Nur für Forschungszwecke