Learn More
1-Boc-6-cyanindol-2-boronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15489257 250 mg 250 Milligramm
15479257 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52520.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 913835-67-3 | C14H15BN2O4 | 286.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 913835-67-3
Summenformel C14H15BN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 286.09
MDL-Nummer MFCD08436056
InChI-Schlüssel CZEBTZMIQZVUSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-6-cyanoindole-2-boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-6-cyano-1h-indol-2-yl boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-6-cyano-1h-indole-2-boronic acid, 6-cyano-1h-indole-2-boronic acid, n-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl-6-cyanoindol-2-ylboronic acid, acmc-209r9t, 6-cyano-1h-indol-2-ylboronic acid, n-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl-6-cyano-1h-indol-2-yl boronicacid, 1-tert-butoxycarbonyl-2-dihydroxyboryl-1h-indole-6-carbonitrile
PubChem CID 44119347
IUPAC-Name [6-Cyano-1-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Indol-2-yl]Boronsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C(=CC2=CC=C(C=C12)C#N)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-6-cyanoindole-2-boronic acid
Schmelzpunkt 219°C to 221°C
Menge 250 mg
Formelmasse 286.09
Reinheit (%) 96%