Learn More
1-(Boc-Amino)cyclopropancarbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30336899
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336899 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336899 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6196451G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic Acid
CAS 88950-64-5
Summenformel C34 H30 F N3 O2
Menge 1 g
Synonym 1-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]cyclopropanecarboxylic Acid, 1-(Tert-Butoxycarbonylamino)cyclopropanecarboxylic Acid, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclopropanecarboxylic Acid, 1-[N-(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclopropanecarboxylic Acid, N-tert-Butoxycarbonyl 1-amino-1-cyclopropanecarboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C34H30FN3O2/c1-40-32(39)33(25-35,37-23-27-14-6-2-7-15-27)22-31-24-38(26-36-31)34(28-16-8-3-9-17-28,29-18-10-4-11-19-29)30-20-12-5-13-21-30/h2-21,23-24,26H,22,25H2,1H3/b37-23+
SMILES COC(=O)C(CF)(Cc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)\N=C\c5ccccc5
IUPAC-Name Methyl-2-[(E)-Benzylidenamino]-2-(fluormethyl)-3-(1-tritylimidazol-4-yl)propanoat
Molekulargewicht (g/mol) 531.619
Formelmasse 531.232