Learn More
1-Boc-imidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043377
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11350074 5 g 5 Gramm
11360074 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11350074
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00506.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 49761-82-2 | C8H12N2O2 | 168.196 g/mol
1-Boc-imidazole is used in the preparation of water soluble polyrotaxane, via modification of α-cyclodextrin in the presence of KOH and N,N?-carbonyldiimidazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Boc-imidazol wird bei der Herstellung von wasserlöslichem Polyrotaxan durch Modifikation von α-Cyclodextrin in Gegenwart von KOH und N,N′-Carbonyldiimidazol verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Hexan, Aceton und DMF.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 49761-82-2
Summenformel C8H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 168.196
MDL-Nummer MFCD00014497
InChI-Schlüssel MTBKGWHHOBJMHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-imidazole, tert-butyl 1h-imidazole-1-carboxylate, n-tert-butoxycarbonylimidazole, 1-tert-butoxycarbonyl imidazole, 1h-imidazole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, imidazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl imidazolecarboxylate, 1-boc-imidazole, acmc-209ki1, ksc237k5p
PubChem CID 521262
IUPAC-Name Tert-Butyl Imidazol-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-imidazole
Schmelzpunkt 44°C to 48°C
Menge 5 g
Beilstein 607792
Löslichkeitsinformationen Soluble in hexane,acetone,and DMF.
Formelmasse 168.2
Reinheit (%) 98%