Learn More
1-Boc-indol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358546
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11358546
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17601.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 75400-67-8 | C13H15NO2 | 217.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75400-67-8
Summenformel C13H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 217.27
MDL-Nummer MFCD02093939
InChI-Schlüssel OWPIFQXNMLDXKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-indole, tert-butyl 1h-indole-1-carboxylate, n-boc-indole, tert-butyl 1-indolecarboxylate, 1h-indole-1-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl indole, n-boc indole, pubchem7228, acmc-1bjgd, 1-tert-butoxycarbonylindole
PubChem CID 3532980
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C=CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-indole
Dichte 1.07
Siedepunkt 113°C to 114°C (0.2 mmHg)
Brechungsindex 1.543
Menge 1 g
Beilstein 4674239
IUPAC-Name tert-Butyl-1H-indol-1-carboxylat
Formelmasse 217.27
Reinheit (%) 97%