Learn More
1-Boc-piperidin-4-carbonsäureethylester, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11411020
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11411020 5 g 5 Gramm
11421020 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11411020 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25393.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 142851-03-4 | C13H23NO4 | 257.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142851-03-4
Summenformel C13H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 257.33
MDL-Nummer MFCD01763998
InChI-Schlüssel MYHJCTUTPIKNAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl n-boc-piperidine-4-carboxylate, 1-tert-butyl 4-ethyl piperidine-1,4-dicarboxylate, ethyl n-boc-4-piperidinecarboxylate, n-boc-4-carbethoxy piperidine, 1,4-piperidinedicarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethyl 4-ethyl ester, ethyl n-boc-isonipecotate, ethyl 1-boc-piperidine-4-carboxylate, dimethylethyl piperidinedicarboxylic acid ethyl ester, 1-boc-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, 1-boc-isonipecotic acid ethyl ester
PubChem CID 2758812
IUPAC-Name 1-O-Tert-Butyl 4-O-Ethylpiperidin-1,4-Dicarboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester
Dichte 1.046
Siedepunkt 120°C to 135°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.458
Menge 5 g
Formelmasse 257.33
Reinheit (%) ≥97%