Learn More
1-Boc-L-piperidin-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15499327 5 g 5 Gramm
15409337 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499327 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52575.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 88495-54-9 | C11H19NO4 | 229.276 g/mol
1-Boc-L-nipecotic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Boc-L-Nipecotinsäure wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88495-54-9
Summenformel C11H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 229.276
MDL-Nummer MFCD02179172
InChI-Schlüssel NXILIHONWRXHFA-QMMMGPOBSA-N
Synonym s-1-boc-piperidine-3-carboxylic acid, s-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-3-carboxylic acid, s-n-boc-piperidine-3-carboxylic acid, l-1-boc-nipecotic acid, s-boc-nipecotic acid, boc-s-nipecotic acid, boc-s-nip-oh, s-boc-nip, s-n-boc-nipecotic acid, boc-nip-oh
PubChem CID 6951168
IUPAC-Name (3S)-1-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Piperidin-3-Carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-L-nipecotic acid
Schmelzpunkt 165°C to 169°C
Menge 5 g
Optische Drehung +57° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 229.28
Reinheit (%) 97%