Learn More
1-Boc-piperazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378076
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11378076 1 g 1 Gramm
11388076 5 g 5 Gramm
11398076 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378076 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13363.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 57260-71-6 | C9H19N2O2 | 187.26 g/mol
1-Boc-piperazine is useful for the preparation of (m-phenoxy)phenyl substituted piperazine derivatives. It is also used in the synthesis of indazole DNA gyrase inhibitors. Further, it plays an important role in the preparation of alfa,beta-poly(2-oxazoline) lipopolymers through living cationic ring opening polymerization. It is also in involved in Buchwald-Hartwig coupling reactions with aryl halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Boc-piperazin ist nützlich für die Herstellung von (m-Phenoxy)phenyl-substituierten Piperazinderivaten. Es wird auch bei der Synthese von Indazol-DNA-Gyrase-Inhibitoren verwendet. Darüber hinaus spielt es eine wichtige Rolle bei der Herstellung von alfa,beta-Poly(2-oxazolin)-Lipopolymeren durch lebende kationische Ringöffnungspolymerisation. Es ist auch an Buchwald-Hartwig-Kupplungsreaktionen mit Arylhalogeniden beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Ethylacetat, Methanol und Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57260-71-6
Summenformel C9H19N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 187.26
MDL-Nummer MFCD00075265
InChI-Schlüssel CWXPZXBSDSIRCS-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-boc-piperazine, n-boc-piperazine, 1-n-boc-piperazine, tert-butyl 1-piperazinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl piperazine, n-t-butoxycarbonylpiperazine, boc-piperazine, n-tert-butoxycarbonylpiperazine, piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 143452
IUPAC-Name Tert-Butyl Piperazin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC[NH2+]CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-piperazine
Schmelzpunkt 44°C to 48°C
Menge 1 g
Beilstein 879985
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethyl acetate,methanol and water.
Formelmasse 186.26
Reinheit (%) 99%