Learn More
1-Boc-piperidin-3-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Boc-piperidine-3-carboxaldehyde is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Boc-Piperidin-3-Carboxaldehyd wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Boc-piperidine-3-carboxaldehyde |
| Menge | 250 mg |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Formelmasse | 213.28 |
| Reinheit (%) | 97% |