Learn More
1-Boc-piperidin-3-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7034871
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Product Code. 15419327
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H52571.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
CAS: 118156-93-7 | C11H19NO3 | 213.277 g/mol
1-Boc-piperidine-3-carboxaldehyde is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Boc-Piperidin-3-Carboxaldehyd wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 118156-93-7
Summenformel C11H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 213.277
MDL-Nummer MFCD02179020
InChI-Schlüssel CTVHINDANRPFIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-piperidinecarboxaldehyde, boc-3-piperidinecarboxaldehyde, 3-formylpiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-3-formylpiperidine, 1-boc-3-formylpiperidine, 1-boc-piperidine-3-carboxaldehyde, 3-formyl-n-tert-butoxycarbonyl piperidine, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-formyl-, 1,1-dimethylethyl ester, n-boc-3-piperidine carboxyaldehyde, 1-n-boc-3-formylpiperidine
PubChem CID 9964448
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-Formylpiperidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)C=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Boc-piperidine-3-carboxaldehyde
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 213.28
Reinheit (%) 97%