Learn More
1-Boc-piperidin-4-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15449577 5 g 5 Gramm
15459577 250 mg 250 Milligramm
15439577 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15449577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52813.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 137076-22-3 | C11H19NO3 | 213.28 g/mol
1-Boc-piperidine-4-carboxaldehyde is used as reactant for synthesis of Pim-1 inhibitors, selective GPR119 agonists for type II diabetes, M-tropic (R5) HIV-1 replication inhibitors, HDAC inhibitors and selective 5-HT6 antagonists. It is also used as reactant for three-component vinylogous Mannich reactions
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Boc-piperidin-4 -Carboxaldehyd wird als Reaktionsmittel zur Synthese von Pim1-Hemmern, selektiven GPR119-Agonisten für Typ-II-Diabetes, M-tropischen (R5) HIV-1-Replikationshemmern, HDAC-Hemmern und selektiven 5-HT6-Antagonisten verwendet. Es wird auch als Reaktionsmittel für 3-Komponenten-Vinylogen-Mannich-Reaktionen verwendet
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137076-22-3
Summenformel C11H19NO3
Molekulargewicht (g/mol) 213.28
MDL-Nummer MFCD02179019
InChI-Schlüssel JYUQEWCJWDGCRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-boc-4-formylpiperidine, 1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-boc-piperidine-4-carboxaldehyde, n-boc-4-formylpiperidine, n-boc-4-piperidinecarboxaldehyde, 1-tert-butoxycarbonyl-4-formylpiperidine, 4-formyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-piperidine-4-carbaldehyde, 4-formylpiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 1514430
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-Formylpiperidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-piperidine-4-carboxaldehyde
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 213.28
Reinheit (%) 97%