Learn More
1-Boc-pyrrol-2-boronsäurepinakolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411259
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15411259 5 g 5 Gramm
15421259 250 mg 250 Milligramm
15401259 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15411259 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64171.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1072944-98-9 | C15H24BNO4 | 293.17 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1072944-98-9
Summenformel C15H24BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 293.17
MDL-Nummer MFCD11504960
InChI-Schlüssel DZQURIUJAGTAFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrole-1-carboxylate, 1-boc-pyrrole-2-boronic acid, pinacol ester, 1-boc-pyrrole-2-boronic acid pinacol ester, t-butyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrole-1-carboxylate, tert-butyl 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrrole-1-carboxylate, pubchem23523, 1-boc-pyrrole-2-boronic acid,pinacol ester, 1-tert-butoxycarbonyl-1h-pyrrol-2-yl boronic acid pinacol ester, 1-boc-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrole, tert-butyl 2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrole-1-carboxylate
PubChem CID 46739108
IUPAC-Name Tert-Butyl 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyrrol-1-Carboxylat
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CN2C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-pyrrole-2-boronic acid pinacol ester
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 293.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest