missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(+/-)-1-Boc-pyrrolidin-2-methanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 15455547
151.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
170491-63-1
C10H19NO3
201.266
MFCD01456556
BFFLLBPMZCIGRM-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-2-hydroxymethyl pyrrolidine, n-boc-2-pyrrolidinemethanol, boc-dl-prolinol, 2-hydroxymethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 2-hydroxymethyl-1-pyrrolidinecarboxylate, 2-hydroxymethylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-hydroxymethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, r-1-boc-2-hydroxymethyl pyrrolidine, n-boc-dl-prolinol
550865
Tert-Butyl 2-(Hydroxymethyl)Pyrrolidin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CO
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
170491-63-1
C10H19NO3
201.266
MFCD01456556
BFFLLBPMZCIGRM-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, 1-boc-2-hydroxymethyl pyrrolidine, n-boc-2-pyrrolidinemethanol, boc-dl-prolinol, 2-hydroxymethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 2-hydroxymethyl-1-pyrrolidinecarboxylate, 2-hydroxymethylpyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-hydroxymethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, r-1-boc-2-hydroxymethyl pyrrolidine, n-boc-dl-prolinol
550865
Tert-Butyl 2-(Hydroxymethyl)Pyrrolidin-1-Carboxylat
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CO

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (+/-)-1-Boc-pyrrolidine-2-methanol
Schmelzpunkt 52°C to 54°C
Menge 5 g
Formelmasse 201.27
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'