Learn More
1-Boc-pyrrolidin-3-carboxamid, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7033071
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11414500
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50081.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122684-34-8
Summenformel C10H18N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 214.265
MDL-Nummer MFCD04116210
InChI-Schlüssel NHDGOVOBEZPXMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminocarbonyl-1-boc-pyrrolidine, 1-boc-3-carbamoylpyrrolidine, 1-boc-pyrrolidine-3-carboxamide, 3-carbamoyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-pyrrolidine-3-carboxyamide, tert-butyl 3-aminocarbonyl pyrrolidine-1-carboxylate, acmc-20a2cc, ksc496a4t, 1-boc-3-pyrrolidinecarboxamide, 1-n-boc-pyrrolidine-3-carboxyamide
PubChem CID 4571096
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-Carbamoylpyrrolidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-pyrrolidine-3-carboxamide
Menge 250 mg
Formelmasse 214.27
Reinheit (%) 96%