Learn More
1-Boc-pyrrolidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047057
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11318446 1 g 1 Gramm
11328446 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11318446
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17475.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86953-79-9
Summenformel C9H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.24
MDL-Nummer MFCD00216581
InChI-Schlüssel LPQZERIRKRYGGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-pyrrolidine, n-boc-pyrrolidine, pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 1-pyrrolidinecarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, 1-pyrrolidinecarboxylic acid tert-butyl ester, boc-pyrrolidine, acmc-20aivt, pubchem9422, 1-boc-3-hydropyrrolidine
PubChem CID 643455
IUPAC-Name Tert-Butyl Pyrrolidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Boc-pyrrolidine
Dichte 0.977
Siedepunkt 130°C (20 mmHg)
Flammpunkt 86°C (186°F)
Brechungsindex 1.449
Menge 1 g
Beilstein 4664750
Formelmasse 171.24
Reinheit (%) 98%