Learn More
1-Brom-1-Chlorethan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371427
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11371427 10 g 10 Gramm
11361427 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11371427 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01910.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 593-96-4 | C2H4BrCl | 143.408 g/mol
1-Bromo-1-chloroethane is used as a solvent and as an intermediate for organic synthesis. It is used as a as fumigan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brom-1-chlorethan wird als Lösungsmittel und als Zwischenprodukt für die organische Synthese verwendet. Es wird als Fumigan verwendet.
Löslichkeit
Schwierig zu mischen.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 593-96-4
Summenformel C2H4BrCl
Molekulargewicht (g/mol) 143.408
MDL-Nummer MFCD00018842
InChI-Schlüssel QMSVNDSDEZTYAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ch3chclbr, ethane, 1-bromo-1-chloro, bromochloroethane, ethane, bromochloro, bromochloroethan, chlorobromoethane, bromo-chloroethane, 1-bromochoroethane, bromo chloro ethane, acmc-20aoxm
PubChem CID 11654
IUPAC-Name 1-Brom-1-Chlorethan
SMILES CC(Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-1-chloroethane
Dichte 1.667
Siedepunkt 82°C to 83°C
Brechungsindex 1.466
Menge 10 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1730843
Löslichkeitsinformationen Difficult in mix.
Formelmasse 143.42
Reinheit (%) 98%